200980-M
Bikinin
A cell-permeable nonsteroidal pyridinylamido compound that acts as an ATP-competitive inhibitor.
Synonim(y):
Bikinin, Arabidopsis GSK-3 Inhibitor, Arabidopsis SHAGGY-related Kinase Inhibitor, GSK-3-like Kinase BIN2 Inhibitor, 4-((5-Bromo-2-pyridinyl)amino)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C9H9BrN2O3/c10-6-1-2-7(11-5-6)12-8(13)3-4-9(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,11,12,13)
Klucz InChI
XFYYQDHEDOXWGA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3