Merck
521264
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
tw
229 °C (lit.)
gęstość
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C10H13NSi/c1-12(2,3)8-6-10-5-4-7-11-9-10/h4-5,7,9H,1-3H3
Klucz InChI
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine is a pyridine derivative.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)