1.52322
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm × 2 mm HPLC Column
Synonim(y):
9639 Kolumna HPLC wysokiej rozdzielczości RP-18 z osłoną 100-2
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped, L × I.D. 100 mm × 2 mm HPLC column
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
zakres etykietowania
18% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
50 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
100 mm × 2 mm
powierzchnia
250 m2/g
Matryca
highly porous
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase, octadecylsilane (ODS)
wielkość porów
1.5 μm macroporosity
15 nm mesoporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumny9639 HighResolution RP-18 posiadają makropor o średnicy 1,15 μm, co zapewnia wydajność kolumny przekraczającą 140 000 płytek/metr. Mezopory mają średnicę 15 nm (150 Å), a modyfikację powierzchni stanowi oktadecylosilan z pełną otoczką. Kolumny 9639 HighResolution RP-18 z osłoną końcową są objęte klasyfikacją USP L1. Wydajność kolumny jest porównywalna z w pełni porowatą kolumną o wielkości cząstek od 2,7 do 3 μm.
Kolumna o długości 100 mm i średnicy wewnętrznej 2 mm jest najlepszym wyborem do separacji o wysokiej rozdzielczości spełniającej potrzeby UHPLC i LC-MS.
Kolumny9639 HighResolution RP-18 endcapped o średnicy wewnętrznej 2 mm są idealne do stosowania z urządzeniami UHPLC lub UPLC, dzięki ich bardzo małej objętości wewnętrznej. Szczególną zaletą jest bardzo szybka analiza, ograniczone przygotowanie próbki i niskie przeciwciśnienie w kolumnie. Bardzo wysoka wydajność i wyjątkowo niskie ciśnienie robocze sprawiają, że kolumny 9639 o średnicy wewnętrznej 2 mm są naprawdę wyjątkowe.
9639 i 9639 HighResolution doskonale nadają się do zastosowań LC-MS; jednak do stosowania w metodach LC-MS preferowane są kolumny o średnicy wewnętrznej 2 mm lub mniejszej.
Rewolucyjna, monolityczna krzemionka z unikalnym połączeniem makroporów i mezoporów umożliwia:
Szybkie separacje przy bardzo niskim przeciwciśnieniu kolumny
-Wysoką tolerancję matrycy, pozwalającą na oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczonym przepływom pracy
-Oszczędność kosztów dzięki wydłużonemu czasowi życia kolumny
-Połączenie kolumn, gradientów przepływu i zastosowanie faz ruchomych o wyższej lepkości
Zalecane kolumny Guard to:
9639 HighResolution RP-18 endcapped 5-2 guard cartridges (3 sztuki) [1.52325] z 9639 Guard Cartridge Holder 5 mm x 2 mm [1.52355]
Więcej informacji:
Broszura: Przejedź przez separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Ulotka: Wydajność podobna do UHPLC - szybkie i wytrzymałe przy niskim ciśnieniu - 9639 Kolumny HPLC o wysokiej rozdzielczości z końcówką RP-18 o średnicy wewnętrznej 2 mm. Kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami HPLC i UHPLC.
Produkty Supelco HPLC: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Produkty
Kolumny Chromolith® RP-18e optymalizują separację Oligo Standard 6 przy różnych prędkościach przepływu i ocenie odczynnika parującego jony.