1.46405
Agar do liczenia płytek mlecznych
For determination of the total microbial content from milk and dairy products.
Synonim(y):
Plate Count Agar with Skim Milk, Tryptone Glucose Yeast Skimmed Milk Agar, Casein-peptone Dextrose Yeast Skimmed Milk Agar.
Formularz
solid (medium)
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pH
7.1 ( in H2O)
Zastosowanie
food and beverages
industrial qc
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2