1.52020
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 25 mm x 4.6 mm HPLC Column
Synonim(y):
9639 Kolumna HPLC wysokiej rozdzielczości RP-18 z końcówką 25-4,6
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped, L × I.D. 25 mm x 4.6 mm HPLC column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for ISO/CEN 6304.09
suitable for USP L1
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
15% Carbon loading
18% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
200 bar pressure
45 °C max. temp.
50 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
2.5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
250 m2/g × 250 m2/g
Matryca
highly porous
monolithic silica
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase, octadecylsilane (ODS)
C18 bonding phase
wielkość porów
1.15 μm macroporosity
1.5 μm macroporosity
15 nm mesoporosity
15 nm mesoporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
2-7.5
Zastosowanie
PFAS testing
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Kolumny9639 HighResolution RP-18 posiadają makropor o średnicy 1,15 μm, co zapewnia wydajność kolumny przekraczającą 140 000 płytek/metr. Mezopory mają średnicę 15 nm (150 Å), a modyfikacja powierzchni polega na zastosowaniu oktadecylosilanu z pełną otoczką.
Kolumny9639 HighResolution RP-18 z osłoną końcową są objęte klasyfikacją USP L1. Wydajność kolumny jest porównywalna z w pełni porowatą kolumną o wielkości cząstek od 2,7 do 3 μm. Kolumny 9639 HighResolution RP-18 z osłoną końcową doskonale nadają się do zastosowań LC-MS.
Kolumna o długości 25 mm i średnicy wewnętrznej 4,6 mm to najlepszy wybór do bardzo szybkich separacji w dowolnym systemie HPLC i szybkiego opracowywania metod.
Rewolucyjna, monolityczna krzemionka z unikalnym połączeniem makroporów i mezoporów umożliwia:
-Szybką separację przy bardzo niskim przeciwciśnieniu kolumny
-Wysoką tolerancję matrycy, pozwalającą na oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczonym przepływom pracy
-Oszczędność kosztów dzięki wydłużonemu czasowi życia kolumny
-Połączenie kolumn, gradientów przepływu i zastosowanie faz ruchomych o wyższej lepkości
Zalecane kolumny Guard to:
9639 HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 sztuki) [1.52025] z 9639 Guard Cartridge Holder 5 mm x 4.6 mm [1.52032]
Łącznik kolumn 9639 może być używany do znacznego zwiększenia wydajności separacji kolumn 9639 poprzez szeregowe połączenie kilku kolumn (do 100 000 płytek na kolumnę). [1.51467]
Dowiedz się więcej:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
9639 Kolumny RP-18 o wysokiej rozdzielczości są również dostępne w rozmiarze 2 mm I.D., aby idealnie dopasować się do potrzeb UHPLC i UHPLC-MS.
Ulotka: Wydajność podobna do UHPLC - szybkie i wytrzymałe przy niskim ciśnieniu - Kolumny HPLC 9639 HighResolution RP-18 o średnicy wewnętrznej 2 mm
Komentarz do analizy
Performance (anthracene)
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 110000
Capacity factor (Anthracene): 3.3 - 4.6
Tailing (USP): 0.90 - 1.40 %
Selectivity
separation factor (anthracene/progesterone): 1.85 - 2.35
Produkty
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.