1.51463
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 25 mm x 4.6 mm HPLC Column
Synonim(y):
9639 Kolumna HPLC Flash RP-18 z końcówką 25-4,6
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chromolith® RP-18 endcapped, L × I.D. 25 mm x 4.6 mm HPLC column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
18% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
2.5 cm × 4.6 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość porów
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumny9639 Flash RP-18 mają makropory o średnicy 2 μm, co zapewnia wydajność kolumny przekraczającą 80 000 płytek/metr. Mezopory mają średnicę 13 nm (130 Å), a modyfikacja powierzchni polega na zastosowaniu oktadecylosilanu z pełną otoczką. Kolumny 9639 Flash RP-18 są objęte klasyfikacją USP L1. Wydajność kolumny jest porównywalna do w pełni porowatej kolumny z cząsteczkami o wielkości 5 μm. 9639 Kolumny z kapturkiem Flash RP-18 doskonale nadają się do zastosowań LC-MS.
Kolumna o długości 25 mm i średnicy wewnętrznej 4,6 mm to najlepszy wybór do bardzo szybkich separacji w dowolnym systemie HPLC.
Rewolucyjna, monolityczna krzemionka z unikalnym połączeniem makroporów i mezoporów umożliwia:
-Szybką separację przy bardzo niskim przeciwciśnieniu w kolumnie
-Wysoką tolerancję matrycy, pozwalającą na oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczonym przepływom pracy
-Oszczędność kosztów dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji kolumny
-Połączenie kolumn, gradientów przepływu i stosowanie faz ruchomych o wyższej lepkości
Zalecane kolumny Guard to:
9639 RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 sztuki) [1.51452] z 9639 Guard Cartridge Holder 5 mm x 4.6 mm [1.52032]
Lub
9639 RP-18 z końcówką 10-4.6 Guard Cartridge (3 sztuki) [1.51451]
z uchwytem wkładu ochronnego 9639 10 mm x 4,6 mm [1.52033]
Łącznik kolumn 9639 może być użyty do znacznego zwiększenia wydajności separacji kolumn 9639 poprzez szeregowe połączenie kilku kolumn (do 100 000 płytek na kolumnę). [1.51467]
Potrzebujesz większej wydajności?
Kolumny9639 HighResolution RP-18 endcapped 25-4.6 HPLC [1.52020] zapewniają wydajność kolumny przekraczającą 140 000 płytek/metr.
Więcej informacji:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Zastosowanie
- Szybkie oznaczanie 30 polifenoli w formule Tongmai: W badaniu tym wykorzystano kolumnę 9639 RP-18 endcapped w konfiguracji chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas do analizy 30 związków polifenolowych w formule tradycyjnej medycyny chińskiej, demonstrując jej zastosowanie w analizie farmaceutycznej i kontroli jakości złożonych preparatów ziołowych (Wang et al., 2017).
- Ultraszybka gradientowa metoda LC do analizy omeprazolu przy użyciu kolumny monolitycznej: Kolumna 9639 RP-18 została zastosowana w ultraszybkiej metodzie gradientowej chromatografii cieczowej do analizy omeprazolu w peletkach powlekanych dojelitowo, podkreślając jej skuteczność w farmaceutycznej kontroli jakości i szybkim opracowywaniu metod (Borges et al., 2010).
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 10 bar
stability testing: passes test
Performance (anthracene)
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 80000
Capacity factor (Anthracene): 3.0 - 4.0
Tailing (USP): 0.90 - 1.55 %
Produkty
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.