Kluczowe dokumenty
1.46814
Millipore
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
IsoBag®, 190 mm alpha-port, ICR plus lockable Plates, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonim(y):
IsoBag® Osad na podłożu Tryptic Soy Agar, TSA, agar do trawienia kazeiny sojowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Materiały
polystyrene plate
agency
according to EP
according to USP
sterylność
sterile; irradiated
Formularz
plate
okres trwałości
9 mo.
Właściwości
rapid transfer port
skład
Soybean Casein Digest Agar
producent / nazwa handlowa
IsoBag®
opakowanie
triple packed of
metody
Rapid Sterility Testing: suitable
śr. płytki
90 mm
pH
7.1-7.5
rozpuszczalność
water: soluble
Zastosowanie
air monitoring
environmental
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
bacteria
molds
yeasts
Opis ogólny
Worek IsoBag® TSA Settle jest przeznaczony do szybkiego i wygodnego przenoszenia pożywek hodowlanych w celu monitorowania powietrza w izolatorach lub systemach RABS. IsoBag® TSA Settle to sterylna poliuretanowa torba DPTE Beta, kompatybilna z portami Getinge DPTE Alpha 190 mm, zawierająca 8 stosów po 10 zamykanych płytek 90 mm (art. 146001) oraz 4x5 pojedynczych, wstępnie wysterylizowanych torebek z zamkiem błyskawicznym do bezpiecznego transportu zużytych płytek. Wypełniony produkt IsoBag® jest podwójnie pakowany i napromieniowywany dawką 10-20 kGy. Formuła podłoża Tryptic Soy Agar zawiera kombinację kazeiny i peptonów sojowych, które sprawiają, że podłoże jest pożywne poprzez dostarczanie azotu organicznego, w szczególności aminokwasów i peptydów o dłuższych łańcuchach. Pożywka jest uzupełniona pirogronianem, aby zapewnić skuteczną neutralizację nadtlenku wodoru.
Zastosowanie
IsoBag® TSA Settle to sterylna poliuretanowa torba DPTE Beta zaprojektowana do szybkiego i wygodnego przenoszenia pożywek hodowlanych w celu monitorowania powietrza w izolatorach lub systemach RABS.
Informacje prawne
ISOBAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Rozwiązania do monitorowania środowiska zapewniają niezawodność pomieszczeń czystych dzięki produktom do monitorowania mikrobiologicznego powietrza, gazów, powierzchni i personelu.