Kluczowe dokumenty
1.46413
Millipore
Malachite Green Broth
Application: Selective enrichment of Pseudomonas aeruginosa
Packaging: 50 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box)
About This Item
Kod UNSPSC:
41106226
NACRES:
NA.74
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
ready-to-use
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
food and beverages
industrial qc
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
Pseudomonas spp.
Opis ogólny
Application: Selective enrichment of Pseudomonas aeruginosa
Packaging: 50 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2