1.46219
Mossel Broth
ready-to-use, tube volume 10 mL , filling volume
Synonim(y):
Buffered Glucose-Brilliant Green Bile Broth, EE Broth, Enterobacteriaceae Enrichment Broth acc. to Mossel
About This Item
Polecane produkty
agency
EP
USP
Poziom jakości
opis
Selective enrichment of Enterobacteriaceae from non-sterile pharmaceutical products, foodstuff, and other materials
Formularz
liquid (ready-to-use)
Właściwości
closure type screw cap with septum
ready-to-use
opakowanie
single packed of (10 ml in 17 ml tube with yellow cap (20 or 100 tubes per box))
tube of
metody
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność probówki
17 mL
10 mL , filling volume
pH
7.2
Zastosowanie
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
enterobacteriaceae
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Culture Media for Compendial Methods
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badań mikrobiologicznych produktów niesterylnych, w pełni zgodnych z Farmakopeą Zharmonizowaną.