Kluczowe dokumenty
1.05394
Millipore
® Enterobacteriaceae Enrichment bulion Mossela
According to ISO 21528; For microbiology
Synonim(y):
EE Broth, bulion wzbogacający MOSSEL Enterobacteriaceae, bulion wzbogacający Enterobacteriaceae, MOSSEL Bulion wzbogacający Enterobacteriaceae, Bulion wzbogacający Enterobacteriaceae
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
ISO 21528
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
GranuCult® prime
metody
microbiological culture: suitable
pH
7.3 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
45 g/L
gęstość nasypowa
630 kg/m3
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
enterobacteriaceae
Opis ogólny
Granucult® Enterobacteriaceae Enrichment Mossel Broth jest przeznaczony do selektywnego wzbogacania bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Niepożądana towarzysząca flora bakteryjna jest hamowana przez zieleń brylantową i żółć wołu. Glukoza sprzyja wzrostowi wszystkich pałeczek Enterobacteriaceae, a wysoka zdolność buforowania pożywki zapobiega zabijaniu kultury przez powstający kwas. Glukoza jest głównym źródłem energii i wspomaga szybki wzrost wszystkich bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, podczas gdy enzymatyczne trawienie tkanek zwierzęcych dostarcza azotu, witamin i aminokwasów.
Zastosowanie
Granucult® Enterobacteriaceae Enrichment Mossel Broth jest przeznaczony do selektywnego wzbogacania Enterobacteriaceae z żywności i paszy dla zwierząt oraz innych materiałów.
Komentarz do analizy
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): zielony
Wartość pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Mieszane inokulum E.coli resp. Salmonella i E.faecalis.
Dodatkowa monokultura E.faecalis
Potwierdzenie na agarze VRBD resp. Tryptic soy agar
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Wzrost na podłożu VRBD-Agar(Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): >10 kolonii
Wzrost na podłożu VRBD-Agar(Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): >10 kolonii
Wzrost na podłożu VRBD-Agar(Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): >10 kolonii
Wzrost na VRBD-Agar(Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): >10 kolonii
Wzrost na agarze sojowym tryptycznym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): całkowite zahamowanie
Wzrost na agarze sojowym tryptycznym (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): całkowite zahamowanie
Kolonie (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): różowe do czerwonych kolonii z halo wytrącania lub bez
Kolonie (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): różowe do czerwonych kolonie z lub bez halo wytrącania
Kolonie (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): różowe do czerwonych kolonie z lub bez halo wytrącania
Kolonie (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): różowe do czerwonych kolonii z lub bez halo wytrącania
Inkubacja:
Bulion EE: 24 ± 2 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych
Potwierdzenie na agarze VRBD resp. Agar tryptyczno-sojowy: 24 ± 3 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki 11831. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3