1.46463
Rosół z Mossel
ready-to-use, bottle filling volume 100 mL
Synonim(y):
Buforowany bulion żółciowy z glukozą i zielenią brylantową, bulion EE, bulion wzbogacający Enterobacteria Mossel
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
USP
Poziom jakości
opis
For selective enrichment Enterobacteriaceae; Suitable for sterility testing
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
okres trwałości
8 mo.
Właściwości
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
opakowanie
single packed of 10 bottles
bottle of
metody
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pojemność
125 mL
pH
7.2
Zastosowanie
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Enterobacter spp.
nonselective for
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use media
- Bottles with screw caps
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Culture Media for Compendial Methods
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badań mikrobiologicznych produktów niesterylnych, w pełni zgodnych z Farmakopeą Zharmonizowaną.