1.46461
MacConkey Broth
ready-to-use, bottle filling volume 100 mL
Synonim(y):
Bulion średni G, MacC
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
opakowanie
single packed of 10 bottles
bottle of
metody
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
(125 mL)
bottle filling volume
100 mL
pojemność
125 mL
pH
7.3
Zastosowanie
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
Escherichia coli
enterobacteriaceae
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use media
- Bottles with screw caps
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Culture Media for Compendial Methods
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badań mikrobiologicznych produktów niesterylnych, w pełni zgodnych z Farmakopeą Zharmonizowaną.