Kluczowe dokumenty
14-459-M
Sigma-Aldrich
Białko Abl, aktywne, mysie, 10 µg
Active, recombinant mouse Abl, residues 27-1123, containing N-terminal His-6 tag, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 123.5 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Rekombinowany mysi Abl, reszty 27-1123, zawierający N-końcowy znacznik His6
Źródło produktu: Ekspresja przez bakulowirusa w Sf21
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Abl
Target Sub-Family: TK
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-459M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Abltide
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
1 rok w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Activation of the c-Abl tyrosine kinase in the stress response to DNA-damaging agents.
Kharbanda, S, et al.
Nature, 376, 785-788 (1995)
B B Brasher et al.
The Journal of biological chemistry, 275(45), 35631-35637 (2000-08-31)
Using the specific Abl tyrosine kinase inhibitor STI 571, we purified unphosphorylated murine type IV c-Abl and measured the kinetic parameters of c-Abl tyrosine kinase activity in a solution with a peptide-based assay. Unphosphorylated c-Abl exhibited substantial peptide kinase activity