Kluczowe dokumenty
1.16974
Supelco
Peroxide Test Strips, reflectometric
0.2-20.0 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe nadtlenku, Pasek testowy nadtlenku do czytnika przyrządów
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Test nadtlenkowy, reflectometric, 0.2-20.0 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
opis
quantitative
Poziom jakości
linia produktu
Reflectoquant®
specyficzne anality
hydrogen peroxide
przydatność reakcji
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
zakres pomiaru
0.2-20.0 mg/L (H2O2)
kompatybilność
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Method: reflectometric with test strips 0.2 - 20.0 mg/l H₂O₂ Reflectoquant®
Peroxide is an all purpose disinfectant which, due to its excellent antiviral, bactericidal and fungicidal action, is widely used in the food industry. Here, the Reflectoquant test strips are suited for the determination of inorganic peroxides in aqueous solutions. Furthermore the test can be used in disinfecting and rinsing solutions (e.g. in food technology, laundries) and in swimming-pool water. Peroxidase transfers peroxide oxygen to an organic redox indicator. This produces a blue oxidation product that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peroxide concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for peroxide.
Zastosowanie
  • Zastosowanie selektywnych ligandów miedzi (I) do obrazowania PET reaktywnych form tlenu: Badania te wykorzystują wykrywanie nadtlenków w obrazowaniu biomedycznym do śledzenia reaktywnych form tlenu in vivo, pomagając w diagnozowaniu i badaniu chorób związanych ze stresem oksydacyjnym (Tada et al., 2024).
  • Optymalizacja parametrów ekstrakcji cieczą pod ciśnieniem (PLE) w celu ekstrakcji związków bioaktywnych: Badanie to wykorzystuje testy nadtlenkowe w ekstrakcji związków bioaktywnych z materiałów roślinnych, zwiększając wydajność procesów ekstrakcji produktów naturalnych (Chatzimitakos et al., 2024).
  • Wysoce czułe, łatwe w użyciu, jednoetapowe wykrywanie materiałów wybuchowych na bazie nadtlenków, azotanów i chloranów: Opracowanie wysoce czułych metod wykrywania materiałów wybuchowych przy użyciu bogatych w elektrony porfiryn Ni, aplikacja ta odgrywa kluczową rolę w dziedzinach bezpieczeństwa i ochrony, demonstrując wszechstronność testów nadtlenkowych (Brockmann i in., 2024).
Powiązanie
Replaces: 16974-1; 16974
Komentarz do analizy
function control: conforms
Assay
- standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- standard 2: 6.3 - 7.7 mg/l
- standard 3: 13.5 - 16.5 mg/l
Informacje prawne
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Protokoły
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide