1.18789
Hydrogen Peroxide Test, photometric
photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Test nadtlenku wodoru, photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 100 tests
specyficzne anality
hydrogen peroxide
zakres pomiaru
0.015-6.00 mg/L (H2O2)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric (Neocuproin)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Protokoły
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide