Kluczowe dokumenty
1.14731
Supelco
Hydrogen Peroxide Test, photometric
photometric, 2.0-20.0 mg/L (H2O2), Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Test ogniw nadtlenku wodoru, photometric, 2.0-20.0 mg/L (H2O2), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 25 tests
specyficzne anality
hydrogen peroxide
zakres pomiaru
0.25-5.0 mg/L (H2O2)
2.0-20.0 mg/L (H2O2)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric (Titanyl sulfate)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Method: photometric 2.0 - 20.0 mg/l H₂O₂ Spectroquant®
The method is analogous to DIN 38409-15.
This Spectroquant® Hydrogen Peroxide Cell Test allows the accurate quantification of the hydrogen peroxide concentration in disinfectant and rinsing solutions.
Method applied: In a solution acidified with sulfuric acid, hydrogen peroxide and compounds containing hydrogen peroxide react with a titanic acid ester to form yellow peroxotitanic acids which are determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Tests are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Protokoły
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide