Z311014
Mettler Toledo portable pH/ion meter
Model MP120, meter with Inlab® 413 IP67 waterproof electrode
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CE Compliant
opis
ATC range −5 - 105 °C
BNC connector
electrode condition display
multipoint calibration: display
pH/mV/T functions
producent / nazwa handlowa
Model MP120
dostępność
available only in EU
zakres pomiaru mV
1,999
zakres pomiaru pH
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
Parametry
−5-105 °C temperature
rozmiar
50 mm × 90 mm × 210 mm
moc baterii
AA
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z311014-1EA | |
Z311014AU-1EA | |
Z311014DK-1EA | |
Z311014EI-1EA | |
Z311014ES-1EA | |
Z311014EX-1EA | |
Z311014FR-1EA | |
Z311014IT-1EA | |
Z311014NO-1EA | |
Z311014PL-1EA | |
Z311014BE-1EA | |
Z311014CH-1EA | |
Z311014CZ-1EA | |
Z311014GB-1EA | |
Z311014GE-1EA | |
Z311014GR-1EA | |
Z311014HU-1EA | |
Z311014NL-1EA | |
Z311014PT-1EA | |
Z311014SF-1EA | |
Z311014SW-1EA |