1.17976
Peracetic Acid Test Strips, colorimetric
20-160 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Synonim(y):
Paski testowe kwasu nadoctowego
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Test kwasu nadoctowego, colorimetric, 20-160 mg/L (peracetic acid), MQuant®
opis
semi-quantitative
Poziom jakości
linia produktu
MQuant®
specyficzne anality
peracetic acid
przydatność reakcji
reaction type: Redox Reactions
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres pomiaru
20-160 mg/L (peracetic acid)
metoda wykrywania
colorimetric
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Method: Colorimetric with test strips, 20 - 40 - 80 - 120 - 160 mg/L Peracetic acid, MQuant®
Peracetic acid is a frequently used disinfectant. The MQuant® Peracetic acid test strips are applicable – even in the presence of hydrogen peroxide – to test for the absence of peracetic acid residues after rinsing cycles. Peracetic acid reacts with an aromatic amine to form a blue dye. The concentration of peracetic acid is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peracetic acid concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant® test.
Design for sustainability benefits:
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.
This product has benefited from:
- Test strip with reduction
- Recycled aluminum tube
- Digital instruction leaflet
Learn more about the initiative: Small Changes to Test Strips for Big Impact.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Produkty
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.