Kluczowe dokumenty
1.12513
Supelco
Bezwodnik trifluorooctowy
for gas chromatography
Synonim(y):
Bezwodnik bis(trifluorooctowy), TFAA
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
206-982-9
NACRES:
NA.21
ciśnienie pary
405 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
bp
40 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
gęstość
1.51 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
Klucz InChI
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Oznaczenie (GC, powierzchnia%): ≥ 99,0% (a/a)
Tożsamość (IR): pomyślnie przeszedł test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2