Merck
91719
Supelco
Trifluoroacetic anhydride
for GC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
TFAA
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.03
Beilstein:
746197
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
bp:
39.5-40 °C (lit.)
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Poziom jakości
ciśnienie pary
6.28 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
metody
gas chromatography (GC): suitable (ECD)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39.5-40 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
gęstość
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
Klucz InChI
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Learn more in the Product Information
Suitable for derivatization of amines, aryl amines, phenolic amines, primany amines, tertiary aromatic amines, amino acids, aminoalkylphosphoric acids, 2-aminoethylphosphoric acid, 1-hydroxy-2-aminoethylphosponic acid, amphetamine, beta blocker drugs, creatinine, desipramine, dopamine, glutathione, glycol (MOPEG), guanidine drugs, histidine, n-hydroxy-2-fluorenylacetamide, n-hydroxylamines, hydroxy acids, p-hydroxyamphetamine, 4-hydroxycoumarins, p-hydroxynorephedrine, hydroxysteroids, 5-hydroxytryptamine, indoles, Iodoamino acids, carbaryl and hydroxylated metabolites, metanephrine, methylphenidate, norepinephrine, normetanephrine, peptide amide, phenformin, phenols, phentermine, phenylthiohydantoin amino acid, propranolol, sulfonamides, sulfonylureas, thiamine, vanillymandelic acid, trisubstituted ureas and urea.
Inne uwagi
For the protection of prim. and sec. amines; derivatives are more volatile
Reagent for cabethoxy, butyl ester, n-methyl, methyl ester, di(trifluoroacetyl), hexafluoroisopropyl ester, acetyl or trifluoroacetyl phenylthihydantoins, trifluoroacetyl (2-hydroxy-2-methyl)ethyl, n-trifluoroacetyl, trifluoroacetyl (TFA), trifluoroacetamide, 4-trifluoromethyl-2, 6-diamino-1,3,5-triazineacetyl and trifluoroacetyl vanillin.
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Phosphonoglycan. A major polysaccharide constituent of the amoeba plasma membrane contains 2-aminoethylphosphonic acid and 1-hydroxy-2-aminoethylphosphonic acid.
E D Korn et al.
The Journal of biological chemistry, 248(6), 2257-2259 (1973-03-25)
Mass fragmentography of creatinine proposed as a reference method.
I Björkhem et al.
Clinical chemistry, 23(11), 2114-2121 (1977-11-01)
Determination of phenformin in biological fluids using chemical ionization mass spectrometry.
S B Matin et al.
Biomedical mass spectrometry, 1(5), 320-322 (1974-10-01)
T.W. Greene et al.
Protective Groups in Organic Synthesis null
Quantitative determination of guanethidine and other guanido-containing drugs in biological fluids by gas chromatography with flame ionization detection and multiple ion detection.
J H Hengstmann et al.
Analytical chemistry, 46(1), 34-39 (1974-01-01)