Kluczowe dokumenty
1.04114
Sigma-Aldrich
ß-glukuronidaza/arylosulfataza
(from Helix pomatia) stabilized aqueous solution for biochemistry EC 3.2.1.31 + EC 3.1.6.1
Synonim(y):
Sulfataza arylowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Helix pomatia
Poziom jakości
Formularz
liquid
gęstość
1.1 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Zastosowano β-glukuronidazę/arylosulfatazę:
  • do badania obecności analitów sprzężonych z glukozą lub sulfokoniugatami w próbkach osocza świń
  • do hydrolizy koniugatów kortykosteroidów
  • jako składnik buforu sodowo-octanowego do hydrolizy ekstraktów kału Parus major
Działania biochem./fizjol.
β-Glukuronidaza jest zaangażowana w aktywność fizjologiczną i toksyczność kilku ksenobiotyków i leków. Katalizuje eliminację kwasu glukuronowego z β-D-glukuronidów.
Komentarz do analizy
β-Glukuronidaza (4-Nitrofenylo-β-D-glukuronid; pH 3,8; 38,0 °C): około 30 U/ml
Arylosulfataza (sól potasowa 4-Nitrofenylosulfatu; pH 6,2; 38,0 °C): około 60 U/ml
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Punsaldulam Dashnyam et al.
Scientific reports, 8(1), 16372-16372 (2018-11-08)
Gut bacterial β-D-glucuronidases (GUSs) catalyze the removal of glucuronic acid from liver-produced β-D-glucuronides. These reactions can have deleterious consequences when they reverse xenobiotic metabolism. The human gut contains hundreds of GUSs of variable sequences and structures. To understand how any
Determination of androstenone levels in porcine plasma by LC-MS/MS
Chen G, et al.
Food Chemistry, 122(4), 1278-1282 (2010)
Jens Hinge Andersen et al.
Analytica chimica acta, 617(1-2), 216-224 (2008-05-20)
A solid phase extraction (SPE) method for extraction and clean up of 9 synthetic corticosteroids was optimized for quantification by reversed-phase high-performance liquid chromatography/negative electrospray ionisation mass spectrometry. Clean up was accomplished using a mixed mode polymeric strong anion exchange
Tapio Eeva et al.
Ecotoxicology (London, England), 23(5), 914-928 (2014-04-05)
We manipulated dietary lead (Pb) levels of nestlings in wild populations of the great tit (Parus major L) to find out if environmentally relevant Pb levels would affect some physiological biomarkers (haematocrit [HT], fecal corticosterone metabolites [CORT], heat shock proteins