Kluczowe dokumenty
G1512
β-Glucuronidase from Helix pomatia
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
Synonim(y):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Polecane produkty
typ
Type H-5
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥400,000 units/g solid
secondary activity
≤40,000 units/g solid sulfatase
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the enzymatic treatment of urine samples for liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) analysis
- in the quercetin extraction procedure from pig or rat tissues for high performance liquid chromatography (HPLC) analysis
- in the enzymatic deconjugation step in urine and plasma sample preparation for gas chromatography-mass spectrometry analysis (GC-MS)
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Działania biochem./fizjol.
Jakość
Powiązanie
Definicja jednostki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protokoły
Enzymatic Assay of ß-Glucuronidase (EC 3.2.1.31) from Helix Pomatia and Bovine Liver
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.