Kluczowe dokumenty
347420
Sigma-Aldrich
β-Glucuronidase, Helix pomatia
Native β-glucuronidase from Helix pomatia. Useful for hydrolyzing urinary steroid conjugates prior to steriod assays. Note: 1 MU = 1,000,000 units.
About This Item
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
pochodzenie biologiczne
Helix pomatia
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 4466
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
rozpuszczalność
aqueous buffer: soluble
obecność zanieczyszczeń
Aryl sulfatase ≤2%
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Native β-glucuronidase from Helix pomatia. Useful for hydrolyzing urinary steroid conjugates prior to steriod assays. Note: 1 MU = 1,000,000 units.
Native β-glucuronidase from Helix pomatia. Useful for hydrolyzing urinary steroid conjugates prior to steriod assays. Note: 1 MU = 1,000,000 units.
Działania biochem./fizjol.
β-Glucuronidase, a member of the 2 glycosyl hydrolase family, is involved in the hydrolysis of β-glucuronic acid residues from the non-reducing termini of glycosaminoglycans (GAGs). β-Glucuronidase catalyzes the complete hydrolysis of urinary conjugates. β-Glucuronidase serves as a possible candidate enzyme for gene-mediated enzyme prodrug therapy for glucuronide prodrugs. β-glucuronidase-responsive albumin binding prodrugs might be an effective therapeutic practice for treating solid tumors.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will liberate 1.0 µg phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per h at 37°C, pH 5.0.
Postać fizyczna
A 65% saturated ammonium sulfate suspension.
Rekonstytucja
Following reconstitution, store in refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at 4°C.
Inne uwagi
Shibasaki, H., et al. 2001. Steroids66, 795.
Graef, V., et al. 1977. Clin. Chem.23, 532.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K-C Chen et al.
Cancer gene therapy, 14(2), 187-200 (2006-09-16)
Gene-mediated enzyme prodrug therapy (GDEPT) seeks to increase the therapeutic index of anti-neoplastic agents by promoting selective activation of relatively nontoxic drug derivatives at sites of specific enzyme expression. Glucuronide prodrugs are attractive for GDEPT due to their low toxicity
Isabelle Tranoy-Opalinski et al.
European journal of medicinal chemistry, 74, 302-313 (2014-02-01)
The design of novel antitumor agents allowing the destruction of malignant cells while sparing healthy tissues is one of the major challenges in medicinal chemistry. In this context, the use of non-toxic prodrugs programmed to be selectively activated by beta-glucuronidase
Prabha Dwivedi et al.
Chemosphere, 199, 256-262 (2018-02-16)
Human exposure to consumer and personal care products chemicals such as phenols, including parabens and other antimicrobial agents, can be assessed through biomonitoring by quantifying urinary concentrations of the parent chemical or its metabolites, often after hydrolysis of phase II