Kluczowe dokumenty
07-1348
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-PLK1 (Ser137)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinaza podobna do kinazy polo 1, kinaza serynowo-treoninowa 13, kinaza białkowa regulująca cykl komórkowy, kinaza podobna do kinazy polo (Drosophila), kinaza podobna do kinazy polo (Drosophila), kinaza podobna do kinazy polo 1 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer137)
informacje o genach
human ... PLK1(5347)
Opis ogólny
Polo-like Kinase 1 (PLK1) jest kinazą serynowo-treoninowo-białkową, która pełni kilka ważnych funkcji w fazie M cyklu komórkowego, w tym regulację dojrzewania centrosomów i montażu wrzeciona, usuwanie kohezyn z ramion chromosomów, inaktywację inhibitorów APC/C oraz regulację wyjścia mitotycznego i cytokinezy. Ekspresja białka PLK osiąga maksimum w fazach G2 i M, spada do prawie niewykrywalnego poziomu po mitozie i przez całą fazę G1, a następnie zaczyna się ponownie gromadzić w fazie S.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje fosforylowany PLK1 przy Ser137.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej fosforylowanej PLK1 w okolicach Ser137.
Zastosowanie
Analiza Western Blot (SNAP ID): 0,5 µg/ml tego przeciwciała wykryło fosforylację PLK1 przy Ser137 w lizacie tkanki ludzkiego łożyska.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Wykrywaj fosfo-PLK1 (Ser137) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-PLK1 (Ser137) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Jakość
Evaluated by Western Blot in human placenta tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PLK1 phosphorylated at Ser137 in lambda phosphatase treated and untreated human placenta tissue lysate.
Opis wartości docelowych
68 kDa
Postać fizyczna
Oczyszczona przez powinowactwo surowica królicza w 0,1M Tris-Glicyna (pH7,4), 150mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat tkanki łożyska ludzkiego poddany działaniu fosfatazy Lambda i nie poddany jej działaniu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juan Du et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(22), 3566-3579 (2015-12-15)
Polo-like kinase 1 (Plk1) is pivotal for proper mitotic progression, its targeting activity is regulated by precise subcellular positioning and phosphorylation. Here we assessed the protein expression, subcellular localization and possible functions of phosphorylated Plk1 (pPlk1(Ser137) and pPlk1(Thr210)) in mouse
Monika Raab et al.
Oncogene, 41(3), 372-386 (2021-11-12)
Polo-like kinase 1 (PLK1) is a crucial regulator of cell cycle progression. It is established that the activation of PLK1 depends on the coordinated action of Aurora-A and Bora. Nevertheless, very little is known about the spatiotemporal regulation of PLK1
Bin Peng et al.
Nucleic acids research, 49(13), 7554-7570 (2021-07-02)
Polo-like kinase 1 (PLK1) is a master kinase that regulates cell cycle progression. How its enzymatic activity is regulated in response to DNA damage is not fully understood. We show that PLK1 is enriched at double strand breaks (DSBs) within