Merck
P5998
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-hPlk1 (Polo Like Kinase 1) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 35-206, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
35-206, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.04-0.08 μg/mL using whole extract of HeLa cell line
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLK1(5347)
mouse ... Plk1(18817)
rat ... Plk1(25515)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-Plk1 (Polo Like Kinase 1) (mysi izotyp IgG2b) pochodzi z hybrydomy 35-206 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (PAI) i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych ludzką pełną długością Plk1. Kinazy polopodobne (Plk) to rodzina kinaz serynowo-treoninowych. Rodzina Plk jest strukturalnie i funkcjonalnie powiązana z genem polo u Drosophila. Plk1 lokalizuje się podczas mitozy w centrosomach, kinetochorach i wrzecionie centralnym.
Immunogen
ludzkiej pełnej długości Plk1.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało Anti-hPlk1 (Polo Like Kinase 1) wytwarzane u myszy zostało użyte w:
  • teście immunoenzymatycznym (ELISA)
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunocytochemii
  • barwienie immunofluorescencyjne
Działania biochem./fizjol.
PLK1 jest kinazą serynowo-treoninową, która ulega ekspresji w komórkach mitotycznych i nowotworowych. Kinaza ta reguluje wejście mitotyczne poprzez modulowanie cdc2/cykliny B i jest również zaangażowana w nukleację mikrotubul za pośrednictwem Nlp.
Polo Like Kinase 1 (Plk1) odgrywa rolę w progresji nowotworów. Plk1 jest celem punktu kontrolnego uszkodzeń DNA, ponieważ jego aktywność jest hamowana przez uszkodzenia DNA w G2 i mitozie. Ponadto stwierdzono, że Plk1 wiąże się ze specyficzną dla sekwencji domeną wiążącą DNA p53. Ta interakcja między p53 i Plk1 hamuje aktywację transkrypcji i proapoptotyczne funkcje p53.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phosphorylation of mitotic kinesin-like protein 2 by polo-like kinase 1 is required for cytokinesis
Neef R, et al.
The Journal of cell biology, 162(5), 863-876 (2003)
Polo-like kinase 1 (Plk1) inhibits p53 function by physical interaction and phosphorylation
Ando K, et al.
The Journal of biological chemistry, 279(24), 25549-25561 (2004)
Association of spindle midzone particles with polo-like kinase 1 during meiosis in mouse and human oocytes
Otsuki J, et al.
Reproductive Biomedicine Online, 18(4), 522-528 (2009)
The crystal structure of the human polo-like kinase-1 polo box domain and its phospho-peptide complex
Cheng KY, et al.
The Embo Journal, 22(21), 5757-5768 (2003)
A K Roshak et al.
Cellular signalling, 12(6), 405-411 (2001-02-24)
Entry into mitosis by mammalian cells is triggered by the activation of the cdc2/cyclin B holoenzyme. This is accomplished by the specific dephosphorylation of key residues by the cdc25C phosphatase. The polo-like kinases are a family of serine/threonine kinases which
Produkty
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA. Sigma-Aldrich.com