Kluczowe dokumenty
P2124
Anti-phospho-Polo-Like Kinase Kinase (pSer482, pSer486, pSer490) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-phospho-PLKK
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen ~120 kDa
reaktywność gatunkowa
Xenopus
metody
western blot: 1:1,000 using Xenopus lysates
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Xenopus laevis ... stk10-a(373731)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3