Kluczowe dokumenty
8.41139
Sigma-Aldrich
Kwas 3-fluoroftalowy
for synthesis
Synonim(y):
3-Fluorophthalic acid, 3-Fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5FO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
216-433-5
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Formularz
powder
mp
158-161 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Fc1c(c(ccc1)C(=O)[O-])C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)/p-2
Klucz InChI
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3