05-611
Anti-phospho-VASP (Ser239) Antibody, clone 16C2
clone 16C2, Upstate®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
16C2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer239)
informacje o genach
human ... VASP(7408)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Cytoskeletal Signaling