Key Documents
G0885
Glycogen from bovine liver
≥85% dry basis (enzymatic)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine liver
Próba
≥85% dry basis (enzymatic)
Postać
powder
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Klucz InChI
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.