Kluczowe dokumenty
05-379
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-E2F-1, klony KH20 i KH95
Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-E2F-1, Anty-RBAP1, Anty-RBBP3, Anty-RBP3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
KH20, monoclonal
KH95, monoclonal
reaktywność gatunkowa
Xenopus, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F1(1869)
Opis ogólny
E2F-1 został zidentyfikowany jako białko komórkowe o aktywności wiązania DNA związanej z promotorem genu E2 adenowirusa. Pierwotny członek rodziny czynników transkrypcyjnych E2F, obecnie składającej się z pięciu, został zidentyfikowany poprzez jego związek z białkiem retinoblastoma, które kontroluje jego aktywność. E2F-1 jest regulowany cyklem komórkowym z bardzo niskimi poziomami we wczesnej fazie G1, a następnie rosnącymi poziomami, gdy komórki przechodzą z G1 do S, z najwyższymi poziomami białka na granicy G1/S, co jest zgodne z jego rolą w wejściu w fazę S.
Specyficzność
Rozpoznaje E2F-1.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające ludzkiemu E2F-1 o pełnej długości.
Epitop: Epitop dla KH20 został zmapowany do aminokwasów 1-89; KH95 do aminokwasów 342-386.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-E2F-1, klony KH20 i KH95 jest wysokiej jakości mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania E2F-1 i zostało zwalidowane w IP i WB.
Jakość
Immunoblot Analysis: 0.5-2μg/ml of this antibody detected E2F-1 in a HeLa nuclear extract.
Immunoprecipitation: 4μg of this antibody immunoprecipitated E2F-1 from HeLa nuclear extract.
Gel Shift: The KH20 clone has been shown to gel shift the E2F-1/DP-1/DNA complex (Helin, 1993; Wu, 2000).
Opis wartości docelowych
55 kDa
Postać fizyczna
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w białku A Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Komentarz do analizy
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protein tyrosine phosphatase receptor-type O (PTPRO) is co-regulated by E2F1 and miR-17-92.
Xin Xu, Yan Hong, Chenfei Kong, Liang Xu, Jiang Tan, Qian Liang, Baiqu Huang, Jun Lu
Febs Letters null
p110 CUX1 cooperates with E2F transcription factors in the transcriptional activation of cell cycle-regulated genes.
Truscott, M; Harada, R; Vadnais, C; Robert, F; Nepveu, A
Molecular and cellular biology null
A computational genomics approach to identify cis-regulatory modules from chromatin immunoprecipitation microarray data--a case study using E2F1.
Jin, VX; Rabinovich, A; Squazzo, SL; Green, R; Farnham, PJ
Genome Research null
Yibo Xue et al.
Nature communications, 10(1), 557-557 (2019-02-06)
Tumor suppressor SMARCA4 (BRG1), a key SWI/SNF chromatin remodeling gene, is frequently inactivated in cancers and is not directly druggable. We recently uncovered that SMARCA4 loss in an ovarian cancer subtype causes cyclin D1 deficiency leading to susceptibility to CDK4/6
Expression of Dmp1 in specific differentiated, nonproliferating cells and its regulation by E2Fs.
Mallakin, A; Taneja, P; Matise, LA; Willingham, MC; Inoue, K
Oncogene null