Key Documents
05-23-2151
Sigma-Aldrich
PACAP 27 Amide, Ovine
Increases cAMP levels in a dose-dependent manner (EC₅₀ = 4.7 nM).
Synonim(y):
PACAP 27 Amide, Ovine, Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide, HSDGIFTDSYSRYRKQMAVKKYLAAVL-NH₂
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C142H224N40O39S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3147.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
5% acetic acid: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C142H224N40O39S/c1-16-75(10)113(179-108(191)66-156-120(201)102(63-109(192)193)173-135(216)104(67-183)176-119(200)88(146)62-84-65-153-70-157-84)139(220)174-101(58-80-28-18-17-19-29-80)133(214)182-114(79(14)186)140(221)175-103(64-110(194)195)132(213)178-106(69-185)136(217)172-100(61-83-39-45-87(189)46-40-83)131(212)177-105(68-184)134(215)164-93(34-27-54-155-142(151)152)126(207)170-98(59-81-35-41-85(187)42-36-81)129(210)163-92(33-26-53-154-141(149)150)124(205)161-89(30-20-23-50-143)122(203)165-94(47-48-107(147)190)127(208)166-95(49-55-222-15)121(202)159-78(13)118(199)180-111(73(6)7)137(218)167-91(32-22-25-52-145)123(204)162-90(31-21-24-51-144)125(206)171-99(60-82-37-43-86(188)44-38-82)130(211)169-97(57-72(4)5)128(209)160-76(11)116(197)158-77(12)117(198)181-112(74(8)9)138(219)168-96(115(148)196)56-71(2)3/h17-19,28-29,35-46,65,70-79,88-106,111-114,183-189H,16,20-27,30-34,47-64,66-69,143-146H2,1-15H3,(H2,147,190)(H2,148,196)(H,153,157)(H,156,201)(H,158,197)(H,159,202)(H,160,209)(H,161,205)(H,162,204)(H,163,210)(H,164,215)(H,165,203)(H,166,208)(H,167,218)(H,168,219)(H,169,211)(H,170,207)(H,171,206)(H,172,217)(H,173,216)(H,174,220)(H,175,221)(H,176,200)(H,177,212)(H,178,213)(H,179,191)(H,180,199)(H,181,198)(H,182,214)(H,192,193)(H,194,195)(H4,149,150,154)(H4,151,152,155)
Klucz InChI
RZGBUJXSKLDAFE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Increases cAMP levels in a dose-dependent manner (EC50 = 4.7 nM). Increases tyrosine hydroxylase expression in chromaffin cells.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
EC50 = 4.7 nM increasing cAMP levels in a dose-dependent manner
Primary Target
Increases cAMP levels
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Opakowanie
Yes
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Sekwencja
H-His-Ser-Asp-Gly-Ile-Phe-Thr-Asp-Ser-Tyr-Ser-Arg-Tyr-Arg-Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Ala-Ala-Val-Leu-NH₂
Postać fizyczna
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Kobayashi, H., et al. 1994. Brain Res.647, 145.
Tatsuno, I., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun. 168, 1027.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3