04-968
Przeciwciało anty-Folr4 (receptor folianowy 4), klon 5E12.2
clone 5E12.2, from mouse
Synonim(y):
receptor folanowy 4 (delta) homolog (mysz), receptor folanowy 4 (delta) homolog, receptor folanowy 4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E12.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IZUMO1R(390243)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Zapalenie i immunologia
Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Folate receptor 4 (Folr4) in 10 µg of human thymus tissue lysate.
A previous lot was shown to detect Folate Receptor 4 in mouse thymus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Lizat tkanki grasicy ludzkiej
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1