03-0168-00
Zestaw ® Human IL-5 o wysokiej czułości
1 kit sufficient for 96 wells, input: plasma, serum
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
kit sufficient for 96 wells
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
SMC®
assay range
sensitivity: 0.04 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.01 – 50 pg/mL
metody
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
moc wejściowa
plasma
serum
kompatybilność
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny przerywa kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające do kwantyfikacji.
2) Systemy immunologiczne Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii zliczania pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Specyficzność
Osocze psów: wykrywalność u 4 z 4 osobników.
Osocze szczurów: wykrywalność u 4 z 4 osobników.
Osocze myszy: wykrywalność u 1 z 4 osobników.
Chociaż IL-5 była wykrywalna u tych gatunków, test nie został zwalidowany dla tych gatunków.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
See how you can enhance your immunology research through the power of high sensitivity immunoassays by harnessing Single Molecule Counting (SMC®) technology to precisely characterize interferons, interleukins, and immunoglobins.