Merck
R-011
Supelco
Ritalinic acid hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H
Klucz InChI
SCUMDQFFZZGUQY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ritalin®ic acid is a primary blood metabolite of methylphenidate, a psychostimulant sold under trade names Concerta® and Ritalin®. This Certified Snap-N-Spike® Solution is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for urine drug testing, clinical toxicology, and forensic analysis. Methylphenidate is prescribed for treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), tachycardia, and narcolepsy.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Concerta is a registered trademark of ALZA Corporation
Ritalin is a registered trademark of Novartis Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mugimane G Manjanatha et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 49(8), 585-593 (2008-07-12)
Methylphenidate hydrochloride (MPH) is one of the most frequently prescribed pediatric drugs for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. In a recent study, increased hepatic adenomas were observed in B6C3F1 mice treated with MPH in their diet. To evaluate
Maria del Mar Ramirez Fernandez et al.
Journal of analytical toxicology, 31(8), 497-504 (2007-11-09)
A validated method for the simultaneous analysis of multiple hallucinogens, chlorpheniramine, ketamine, ritalinic acid, and several metabolites is presented. The procedure comprises a sample clean-up step, using mixed-mode solid-phase extraction followed by liquid chromatography (LC)-tandem mass spectrometry analysis. Chromatographic separation
Emilia Marchei et al.
Clinical chemistry, 56(4), 585-592 (2010-02-20)
We studied the excretion profile of methylphenidate (MPH) and its metabolite ritalinic acid (RA) in oral fluid and plasma, the oral fluid-to-plasma (OF/P) drug ratio, and the variations of oral fluid pH after drug administration. We analyzed oral fluid and
Nicolas Barbarin et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 783(1), 73-83 (2002-11-27)
This work presents a high-throughput selected reaction monitoring (SRM) LC-MS method for the determination of methylphenidate (MPH), a central nervous stimulant, and its de-esterified metabolite, ritalinic acid (RA) in rat plasma samples. A separation of these two compounds was achieved
Aygul Balcioglu et al.
Neuropharmacology, 57(7-8), 687-693 (2009-07-28)
Methylphenidate is a frequently prescribed stimulant for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). An important assumption in the animal models that have been employed to study methylphenidate's effects on the brain and behavior is that bioavailability of methylphenidate
Produkty
As a major metabolite of methylphenidate (1, Ritalin), ±-threo-Ritalinic acid (2) is of clinical relevance.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R-011-1ML4061836693596