Kluczowe dokumenty
602647
Ritalinic acid
99% (CP)
Synonim(y):
Kwas a-fenylo-2-piperydynooctowy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
ciąg SMILES
OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)
Klucz InChI
INGSNVSERUZOAK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
602647-10MG | 4061832659978 |