Merck
R-014
Supelco
(±)-threo-Ritalinic acid-d10 hydrochloride
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
(±)-threo-Ritalinic acid-d10 HCl solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H7NO2D10
Masa cząsteczkowa:
229.34
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.[2H]C1([2H])N[C@@]([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])[C@]([2H])(C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H/t11-,12+;/m0./s1/i4D2,5D2,8D2,9D2,11D,12D;
Klucz InChI
SCUMDQFFZZGUQY-SMKJLJITSA-N
Opis ogólny
Ritalinic acid is the major urinary metabolite of methylphenidate, more commonly known by the brand name Ritalin® which is approved for treatment of ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) and narcolepsy. This new stable-labeled internal standard is suitable for a wide variety of GC/MS and LC/MS applications from clinical toxicology and urine drug testing to forensic analysis and isotope dilution methods.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ritalin is a registered trademark of Novartis Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)