Merck
P-004
Supelco
Phenobarbital-D5 (side chain) solution
(deuterium label on side chain), 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D5H7N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16,17)/i1D3,2D2
Klucz InChI
DDBREPKUVSBGFI-ZBJDZAJPSA-N
Opis ogólny
Wzorzec wewnętrzny odpowiedni do ilościowego oznaczania poziomów fenobarbitalu w zastosowaniach GC/MS lub LC/MS w toksykologii klinicznej, badaniach moczu na obecność narkotyków lub analizach kryminalistycznych. Fenobarbital jest barbituranem stosowanym w leczeniu wszystkich typów napadów padaczkowych z wyjątkiem napadów nieświadomości. Fenobarbital jest najstarszym i najczęściej stosowanym lekiem przeciwdrgawkowym.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Georg Petkau et al.
Nature communications, 13(1), 2274-2274 (2022-04-29)
CD8+ T cell differentiation into effector cells is initiated early after antigen encounter by signals from the T cell antigen receptor and costimulatory molecules. The molecular mechanisms that establish the timing and rate of differentiation however are not defined. Here