Key Documents
715921
Ritalinic acid-(phenyl -13C6)
99 atom % 13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
OC(=O)C(C1CCCCN1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
Klucz InChI
INGSNVSERUZOAK-QBTRQFLCSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)