Key Documents
M-177
Supelco
MDPPP-D8 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9D8NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.80
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
3’,4’-Methylenedioxy-α-pyrrolidinopropiophenone, also known as MDPP, is a synthetic cathinone found in numerous bath salt blends under the street name NRG-1. This designer drug first emerged in Germany in the late 1990s and early 2000s as an ingredient in imitation ecstasy pills. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as an internal standard in MDPPP testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)