Merck
M-154
Supelco
MDPBP hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
3′,4′-metylenodioksy-alfa-pirolidynobutiofenon
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.78
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC(C(C1=CC=C2C(OCO2)=C1)=O)N3CCCC3.Cl
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-12(16-7-3-4-8-16)15(17)11-5-6-13-14(9-11)19-10-18-13;/h5-6,9,12H,2-4,7-8,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
ATCKCJHEOJFKJW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
MDPBP, nowatorski narkotyk opracowany po raz pierwszy w latach 60. jako substancja chemiczna do badań, pojawił się po raz pierwszy jako legalny haj w Europie w 2009 roku. Ten syntetyczny katynon i sól do kąpieli jest często sprzedawany w USA i innych krajach pod nazwą "NRG-1" jako mieszanka z innymi podstawionymi pochodnymi katynonu, takimi jak flephedrone, pentylone i MDPV.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)