Merck
M-150
Supelco
3,4-Methylenedioxypyrovalerone-d8 HCl (MDPV-d8 HCl) solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
3,4-Methylenedioxypyrovalerone-d8 hydrochloride, MDPV-D8 HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16D8H13NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.85
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C16H21NO3.ClH/c1-2-5-13(17-8-3-4-9-17)16(18)12-6-7-14-15(10-12)20-11-19-14;/h6-7,10,13H,2-5,8-9,11H2,1H3;1H/i3D2,4D2,8D2,9D2;
Klucz InChI
PYQZNWFQAMFAMT-FQJBGNSISA-N
Opis ogólny
An internal standard of 3,4-Methylenedioxypyrovalerone, a widely known bath salt and designer drug with cases of abuse reported throughout the US and Europe. Also known as MDPV, Mtv, or Super Coke, the illicit drug started appearing in the US in 2010 as a legal drug alternative sold under names including Ivory Wave, Tranquility, and Cloud 9.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandra Hofmann et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 4(12), 1888-1897 (2005-08-23)
Identification of major histocompatibility complex (MHC)-associated peptides recognized by T-lymphocytes is a crucial prerequisite for the detection and manipulation of specific immune responses in cancer, viral infections, and autoimmune diseases. Unfortunately immunogenic peptides are less abundant species present in highly