Merck
B-071
Supelco
Baclofen solution
500 μg/mL (90:10 MeOH:DMSO), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Roztwór referencyjny baklofenu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12ClNO2
Masa cząsteczkowa:
213.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
500 μg/mL (90:10 MeOH:DMSO)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCC(CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Klucz InChI
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Certyfikowany roztwór wzorcowy do zastosowań LC/MS lub GC/MS w toksykologii klinicznej, analizie sądowej, badaniach farmaceutycznych lub testach diagnostycznych. Baklofen, pochodna kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), jest lekiem zwiotczającym mięśnie stosowanym w leczeniu spastyczności. Lek ten, sprzedawany pod markami takimi jak Kemstro, Lioresal lub Gablofen, wykazał również skuteczność w leczeniu alkoholizmu. Odstawienie baklofenu może wiązać się z zespołem odstawienia przypominającym odstawienie benzodiazepin lub alkoholu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)