Kluczowe dokumenty
PHR1682
Baclofen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(±)-Baclofen, (±)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid, Lioresal
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 28
traceable to Ph. Eur. B0200000
traceable to USP 1048200
rodzina API
baclofen
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Klucz InChI
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
Opis ogólny
Baklofen jest strukturalnym analogiem kwasu γ-aminomasłowego (GABA) i środkiem przeciwspastycznym powszechnie stosowanym w leczeniu spastyczności w wyniku urazu rdzenia kręgowego lub mózgu.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)