Kluczowe dokumenty
LM2212
Avanti
C12 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
N-(dodecanoyl)-sphing-4-enine
About This Item
Polecane produkty
Formularz
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM2212-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1
Klucz InChI
HXFPPRPLRSPNIB-VARSQMIESA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)