Merck
999998P
Avanti
06:0 Diether PC
Avanti Research - A Croda Brand 999998P, powder
Synonim(y):
1,2-di-O-heksylo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H44NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (999998P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 999998P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCC)COCCCCCC)=O
InChI
1S/C20H44NO6P/c1-6-8-10-12-15-24-18-20(25-16-13-11-9-7-2)19-27-28(22,23)26-17-14-21(3,4)5/h20H,6-19H2,1-5H3/t20-/m1/s1
Klucz InChI
IQYIEYGHUQSRSF-HXUWFJFHSA-N
Opis ogólny
06:0 Diether PC (fosfocholina) to glicerofosfolipid posiadający dwa łańcuchy heksanowe przyłączone do pozycji sn-1 i sn-2 szkieletu glicerolu za pomocą wiązań eterowych. Ma cholinę jako grupę alkoholową, przyłączoną do grupy fosforanowej.
Zastosowanie
06:0 Można zastosować dieter PC lub 1,2-di-O-heksylo-sn-glicero-3-fosfocholinę:
  • w nośnikach bicelarnych do pomiaru resztkowych sprzężeń dipolarnych H-C dla trisacharydów, glikozydów metylowych Lewisa X (Lex) i Lewisa A (Lea) przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).
  • do tworzenia izotropowo przewracających się małych miceli, do badania ich wielkości i morfologii za pomocą 31P NMR i mikroskopii sił atomowych (AFM)
  • w przygotowaniu miceli do badań NMR
Działania biochem./fizjol.
06:0 Dieter PC (fosfocholina) jest przydatny do przygotowania miceli. Bicelle można zintegrować ze standardowymi protokołami krystalizacji i w przeciwieństwie do miceli, bicelle utrzymują białko w bardziej natywnym środowisku dwuwarstwowym, umożliwiając wychwytywanie białek w bardziej biologicznie istotnej orientacji. Włączenie 06:0 Diether PC do miceli skutkuje micelami podobnymi do konwencjonalnych miceli fosfolipidowych, ale o lepszej stabilności chemicznej.
Opakowanie
5 ml ampułka z przezroczystego szkła (999998P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hugo F Azurmendi et al.
Biopolymers, 63(2), 89-98 (2002-01-12)
The conformations of the histo-blood group carbohydrate antigens Lewis X (Le(x)) and Lewis A (Le(a)) were studied by NMR measurements of one-bond C-H residual dipolar couplings in partially oriented liquid crystal solutions. A strategy for rapid calculation of the difference