Merck
792518C
Avanti
16:0-18:1(n9) PE - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (IsoPure)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
718.00
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL in chloroform
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792518C-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3