Kluczowe dokumenty
900118J
Avanti
(15R)-PGE2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
15(R)-Prostaglandin E2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.47
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
solution
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL in methyl acetate
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900118K-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
8.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)