Merck
900105P
Avanti
PGF1α
Prostaglandin F1α, Avanti Research - A Croda Brand 900105P, powder
Synonim(y):
Prostaglandin F1α
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H36O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.50
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (900105P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 900105P
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
Klucz InChI
DZUXGQBLFALXCR-CDIPTNKSSA-N
Opis ogólny
Prostaglandins (PGs) contain prostanoic acid. They are divided as PGA, PGB, PGC, PGD, PGE and PGF groups. They all contain a five-member ring structure differing in their functions. PGF is known to be more soluble in phosphate buffer. PGF1α is a serum eicosanoid.
Działania biochem./fizjol.
PGs mediate vasodilation and vasoconstriction.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900105P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Prostaglandins (2013)
Prostaglandin synthesis, 23-23 (2012)