878110P
Avanti
C16-02:0 PC
Avanti Polar Lipids 878110P, powder
Synonim(y):
1-O-hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (878110P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (878110P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids 878110P
typ lipidu
phosphoglycerides
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
Klucz InChI
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3