Merck
890703C
Avanti
18:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890703C
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina (sól chlorkowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H93NO8PCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
854.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (890703C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890703C
stężenie
10 mg/mL (890703C-25mg)
typ lipidu
cationic lipids
transfection
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C46H93NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)51-42-44(43-54-56(50,52-9-3)53-41-40-47(4,5)6)55-46(49)39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h44H,7-43H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t44-,56?;/m1./s1
Klucz InChI
ZVWMOQRUUFNEHD-UFOBXVRVSA-M
Zastosowanie
Można zastosować 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholinę(18:0 EPC):
  • w celu zbadania jej wpływu na synergistyczne działanie przeciwdrobnoustrojowe eugenolu przeciwko Escherichia coli C600
  • do testowania jego zastosowania w tworzeniu wariantów nanocząstek lipidowych
  • jako składnik preparatu mikropęcherzykowego
  • przygotowanie monowarstwy lipidowej do badania charakteru i orientacji interakcji między tlenkiem grafenu (GO) a modelami lipidowymi
Działania biochem./fizjol.
Lipidy kationowe są przydatne jako ko-adiuwanty do promowania immunogenności szczepionek. 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina(18:0 EPC) jest kationowym lipidem i stwierdzono, że reguluje w górę klaster różnicowania (CD)80 i CD86 cząsteczki współstymulujące. Część hydrofilowa i łańcuchy acylowe lipidów kationowych mają duży wpływ na ich działanie ko-stymulujące.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890703C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jurriaan J J Gillissen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(1), 503-511 (2017-12-05)
Enclosed lipid bilayer structures, referred to as liposomes or lipid vesicles, have a wide range of biological functions, such as cellular signaling and membrane trafficking. The efficiency of cellular uptake of liposomes, a key step in many of these functions
Caroline Lonez et al.
Advanced drug delivery reviews, 64(15), 1749-1758 (2012-05-29)
Cationic liposomes are commonly used as a transfection reagent for DNA, RNA or proteins and as a co-adjuvant of antigens for vaccination trials. A high density of positive charges close to cell surface is likely to be recognized as a
Boris G Tenchov et al.
Biochimica et biophysica acta, 1778(10), 2405-2412 (2008-08-30)
Synthetic cationic lipids can be used as DNA carriers and are regarded to be the most promising non-viral gene carriers. For this investigation, six novel phosphatidylcholine (PC) cationic derivatives with various hydrophobic moieties were synthesized and their transfection efficiencies for
Rumiana Koynova et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(2), 375-386 (2006-12-13)
Lipoplexes containing a mixture of cationic phospholipids dioleoylethylphosphatidylcholine (EDOPC) and dilauroylethylphosphatidylcholine (EDLPC) are known to be far more efficient agents in transfection of cultured primary endothelial cells than are lipoplexes containing either lipid alone. The large magnitude of the synergy
Li Wang et al.
Molecular pharmaceutics, 4(4), 615-623 (2007-04-06)
To date, the primary approach to improving the transfection properties of cationic lipids has been the synthesis of new kinds of cationic amphipaths. Recently, however, it was found that combining two cationic lipid derivatives having the same head group but